Få mere at vide
Dr.Weigert™ Neodisher Z
Artikelnummer. p-8010314
Volumen (metrisk):
1 l
10 l
20 l
Artikelnummer. 11738393
Brand: Dr.Weigert™ 420230
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Neodisher Z - Syrligt neutraliserende middel væske. Neutraliserer ved at tilføje til den første skylning efter brug af et alkalisk rengøringsmiddel under automatisk oparbejdning. Fri for overfladeaktive stoffer og fosfater.
  • Baseret på citronsyre
  • neodisher Z bruges til at neutralisere alkaliske rester i vaskedesinfektion
  • Uden fosfater, fosforsyre, nitrogenforbindelser og overfladeaktive stoffer
  • Dosering på mellem 2-4 mL/L
  • Skånsom mod materialer
  • Laboratorieglas i medicinske, industrielle og vandlaboratorier
Tekniske data
Produkttype Neodisher Z
Form Væske
pH 3 til 2,6
Sterilitet Ikke steril
Sammensætning Citronsyre, 2-octyl-2H-isothiazol-3-on
Koncentration 1 til 5 ml/L
Tæthed 1,2 g/cm 3 (20 °C)
Oversigt 310 x 230 x 180 mm
Filtreret Filtreret
Volumen (metrisk) 10 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • neodisher Z
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: citric acid, anhydrous