Få mere at vide
Dr.Weigert™ Neodisher Z
Beholdertype:
Beholder (aflang)
Beholder (høj form)
Pakningsstørrelse:
5 L
Beskrivelse
- Baseret på citronsyre
- neodisher Z bruges til at neutralisere alkaliske rester i vaskedesinfektion
- Uden fosfater, fosforsyre, nitrogenforbindelser og overfladeaktive stoffer
- Dosering på mellem 2-4 mL/L
- Skånsom mod materialer
- Laboratorieglas i medicinske, industrielle og vandlaboratorier
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Neodisher Z |
| Form | Væske |
| pH | 3 til 2,6 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Sammensætning | Citronsyre, 2-octyl-2H-isothiazol-3-on |
| Koncentration | 1 til 5 ml/L |
| Beholdertype | Beholder (høj form) |
| Oversigt | 250 x 190 x 140 mm |
| Volumen (metrisk) | 5 L |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- neodisher Z
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: citric acid, anhydrous