Få mere at vide
Dr.Weigert™ Neodisher LaboClean UW
Artikelnummer. 11743733
Skift visning
Volumen (metrisk):
10 kg
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
11743733 10 kg
1 options
Artikelnummer. 11743733 Leverandør Dr.Weigert™ Leverandørnr. 410976
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    982.00 DKK
    930.38 DKK / 10kg
    Spare 51.62 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Neodisher LaboClean UW - Designet til maskinel rengøring af laboratorieglas og redskaber i vandlaboratorier, serologiske institutter og i fosfatindustrien. Neodisher LaboClean UW er et fosfatfrit vaskemiddel til brug i følsomme analyser, hvor spor af fosfor ville forstyrre.
  • Mildt alkalisk vaskemiddelpulver
  • Neodisher laboclean UW er vant til med materialebeskyttelse og god rengøringsevne for uorganiske og organiske forureninger
  • Sammensat af ikke-ioniske overfladeaktive stoffer og oxygenbaserede blegemidler
  • Fri for fosfater
  • Dosering på mellem 3-5 g/L (afhængig af graden af forurening)
Tekniske data
Produkttype Neodisher UW
Form Pulver
pH 11,7 til 11,9 (3 til 5 g/L, vand, 20 °C)
Sterilitet Ikke steril
Udseende Hvid
Sammensætning Ikke-ioniske overfladeaktive stoffer, blegemiddel baseret på oxygen
Koncentration 3 til 5 g/L
Beholdertype Spand
Indhold og opbevaring Opbevares ved 0-25, væk fra fugt, i op til 2 år.
Tæthed 970 g/L
Oversigt 280 x 270 mm
Til brug med (applikation) Maskinel rengøring af laboratorieglas og redskaber.
Volumen (metrisk) 10 kg
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • neodisher LaboClean UW
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: fatty alcohol, ethoxylated, disodium metasilicate pentahydrate, sodium carbonateperoxyhydrate, sodi