Få mere at vide
Dr.Weigert™ Neodisher PM5
Artikelnummer. 11873242
Skift visning
Volumen (metrisk):
3 kg
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
11873242 3 kg
1 options
Artikelnummer. 11873242 Leverandør Dr.Weigert™ Leverandørnr. 440281
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Neodisher PM 5 - Midly Alkaline rengøringsmiddel i pulverform til brug i dyppebade. Til manuel rengøring af laboratorier på hospitaler, medicinske og biologiske laboratorier. Fjerner madrester, uorganiske, organiske og gynækologiske rester såsom smøremidler.
  • Mellemalkalisk vaskemiddel, pulver
  • neodisher LaboClean PM 5 bruges til manuel rengøring af laboratorieglasvarer og forrengøring af genoparbejdeligt medicinsk udstyr, især til gynækologiske instrumenter
  • oxygenbaserede blegemidler, fosfater og ikke-ioniske overfladeaktive stoffer og anioniske overfladeaktive stoffer
  • Velegnet til alle typer laboratorieredskaber letmetaludstyr og rustfrit stål
  • Meget let skylles af
  • Velegnet til al vandhårdhed
  • Dosering på 5-20 g/L
  • handling
Specifica
Produkttype Neodisher PM5 rengøringsmanual
Form Pulver
pH 11.2 til 11.8
Sterilitet Ikke steril
Sammensætning 5% anioniske overfladeaktive stoffer, ikke-ioniske overfladeaktive stoffer, oxygenbaserede blegemidler> 30% fosfater.
Koncentration 5 til 20 g/L
Tæthed 1,100 - 1,200 g/L
Oversigt 220 x 140 mm
Volumen (metrisk) 3 kg
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • neodisher PM 5
Avvertenza
  • Advarsel
Categoria di pericolo
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Consigli di prudenza
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: trisodium phosphate,sodium carbonate peroxyhydrate, sodiumcarbonate
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.