Få mere at vide
Dr.Weigert™ Neodisher PM5
Artikelnummer. 11873242
Skift visning
Volumen (metrisk):
3 kg
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
11873242 3 kg
1 options
Artikelnummer. 11873242 Leverandør Dr.Weigert™ Leverandørnr. 440281
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    711.85 DKK
    544.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 167.73 DKK
    23% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Neodisher PM 5 - Midly Alkaline rengøringsmiddel i pulverform til brug i dyppebade. Til manuel rengøring af laboratorier på hospitaler, medicinske og biologiske laboratorier. Fjerner madrester, uorganiske, organiske og gynækologiske rester såsom smøremidler.
  • Mellemalkalisk vaskemiddel, pulver
  • neodisher LaboClean PM 5 bruges til manuel rengøring af laboratorieglasvarer og forrengøring af genoparbejdeligt medicinsk udstyr, især til gynækologiske instrumenter
  • oxygenbaserede blegemidler, fosfater og ikke-ioniske overfladeaktive stoffer og anioniske overfladeaktive stoffer
  • Velegnet til alle typer laboratorieredskaber letmetaludstyr og rustfrit stål
  • Meget let skylles af
  • Velegnet til al vandhårdhed
  • Dosering på 5-20 g/L
  • handling
Tekniske data
Produkttype Neodisher PM5 rengøringsmanual
Form Pulver
pH 11.2 til 11.8
Sterilitet Ikke steril
Sammensætning 5% anioniske overfladeaktive stoffer, ikke-ioniske overfladeaktive stoffer, oxygenbaserede blegemidler> 30% fosfater.
Koncentration 5 til 20 g/L
Tæthed 1,100 - 1,200 g/L
Oversigt 220 x 140 mm
Volumen (metrisk) 3 kg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • neodisher PM 5
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: trisodium phosphate,sodium carbonate peroxyhydrate, sodiumcarbonate