Få mere at vide
Dr.Weigert™ Neodisher N
Beskrivelse
- Baseret på fosforsyre
- neodisher N bruges til at neutralisere alkaliske rester i vaskedesinfektion
- Fås i enten flasker eller dåser
- Har meget gode skylleegenskaber
- Velegnet til brug med: kirurgiske instrumenter, anæstesiartikler, beholdere, kirurgisk fodtøj, sutteflasker og andet medicinsk udstyr samt laboratorieglasvarer Fri for overfladeaktive stofferDosering på mellem 2-4 mL/L
- Titreringsfaktor: 0,16
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Neodisher N |
| Form | Væske |
| pH | 2,2 til 1,8 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Sammensætning | Fosforsyre, citronsyre |
| Koncentration | 1 til 4 ml/L |
| Beholdertype | Dåse |
| Tæthed | 1,5 g/cm 3 (20 °C) |
| Dimensioner (L x B x H) | 250 x 190 x 140 mm |
| Til brug med (applikation) | Neutralisering af alle overførte alkaliske rester på laboratorieglasvarer eller til syreforrensning hhv. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- neodisher N
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: phosphoric acid, citric acid, anhydrous