Få mere at vide
Dr.Weigert™ Neodisher N
Artikelnummer. 10313801
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
250 x 100 x 60 mm
220 x 240 x 140 mm
250 x 190 x 140 mm
390 x 290 x 240 mm
Beholdertype:
Dåse
Flaske
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Beholdertype
10313801 220 x 240 x 140 mm Dåse
11785773 250 x 100 x 60 mm Flaske
15377833 220 x 240 x 140 mm Dåse
11728393 250 x 190 x 140 mm Dåse
10331302 390 x 290 x 240 mm Dåse
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10313801 Leverandør Dr.Weigert™ Leverandørnr. 420133
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    592.00 DKK
    462.92 DKK / 5 L
    Spare 129.08 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Neodisher N - Syrligt vaskemiddel og neutraliserende væske. Neutraliserer ved at tilføje til den første skylning efter brug af et alkalisk rengøringsmiddel. Automatisk sur rengøring af dyrebure.
  • Baseret på fosforsyre
  • neodisher N bruges til at neutralisere alkaliske rester i vaskedesinfektion
  • Fås i enten flasker eller dåser
  • Har meget gode skylleegenskaber
  • Velegnet til brug med: kirurgiske instrumenter, anæstesiartikler, beholdere, kirurgisk fodtøj, sutteflasker og andet medicinsk udstyr samt laboratorieglasvarer
  • Fri for overfladeaktive stofferDosering på mellem 2-4 mL/L
  • Titreringsfaktor: 0,16
Tekniske data
Produkttype Neodisher N
Form Væske
pH 2,2 til 1,8
Sterilitet Ikke steril
Sammensætning Fosforsyre, citronsyre
Koncentration 1 til 4 ml/L
Beholdertype Dåse
Dimensioner (L x B x H) 220 x 240 x 140 mm
Filtreret Filtreret
Til brug med (applikation) Neutralisering af alle overførte alkaliske rester på laboratorieglasvarer eller til syreforrensning hhv.
Volumen (metrisk) 5 L
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • neodisher N
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: phosphoric acid, citric acid anhydrous