Få mere at vide
Dr.Weigert™ Neodisher MediClean Forte
Artikelnummer. 16482185
Skift visning
Volumen (metrisk):
20 l
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
16482185 20 l
1 options
Artikelnummer. 16482185 Leverandør Dr.Weigert™ Leverandørnr. 405026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1910.00 DKK
    1612.67 DKK / 20 L
    Spare 297.33 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Neodisher MediClean Forte - Enzymatisk vaskemiddel. Til oparbejdning af termostabile og termolabile instrumenter.
  • Enzymatisk vaskemiddel, flydende koncentrat
  • Neodisher MediClean Forte fjerner rester af tørret og denatureret blod fjernes pålideligt
  • Indeholder alkalinitetsdonorer, enzymer og overfladeaktive stoffer
  • Fremragende materialekompatibilitet, universelt anvendelig
  • Kan bruges i manuel, nedsænkning, vaskedesinfektion og ultralydsbad
  • Fremragende materialekompatibilitet
  • En genaflejring af proteinrester forhindres
  • Dosering mellem 2-10 ml/L
Tekniske data
Form Væske
pH 10,4 til 10,8
Sterilitet Ikke steril
Sammensætning <5 % ikke-ioniske og anioniske overfladeaktive stoffer også: enzymer
Koncentration 2 til 10 ml/L
Beholdertype Dåse
Indhold og opbevaring Mellem 0 °C til 25 °C. Kan bruges i 2 år ved opbevaring som anbefalet.
Tæthed 1,1 g/cm 3 (20 °C)
Oversigt 390 x 290 x 240 mm
Filtreret Filtreret
Viskositet <10 mPa.s (20 °C)
Volumen (metrisk) 20 l