Få mere at vide
Dr.Weigert™ Neodisher MA
Artikelnummer. 11784644
Skift visning
pH:
11,5 til 12,1
Artikelnummer. pH
11784644 11,5 til 12,1
1 options
Artikelnummer. 11784644 Leverandør Dr.Weigert™ Leverandørnr. 410776
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    956.00 DKK
    805.91 DKK / 10kg
    Spare 150.09 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Neodisher MA - Pulvervaskemiddel fri for oxidative tilsætningsstoffer, der anvendes til maskinel rengøring af kirurgiske instrumenter, anæstesiinstrumenter, kirurgisk fodtøj og sutteflasker på hospitaler, samt laboratorieglas.
  • Mildt alkalisk pulvervaskemiddel
  • Neodisher MA bruges til rengøring af laboratorieinstrumenter og anæstesiredskaber, samtidig med at de beskyttes mod korrosion
  • Tilbyder høj beskyttelse til laboratorieglas, rustfrit stål, instrumentstål, rent aluminium, aluminium-magnesiumlegeringer, forkromede enheder og sædvanlig plast
  • Effektiv mod rester af blod, æg og fødekilder
  • Reducerer skum
  • Kan bruges med alle vandhårdhedsniveauer
  • Foreslået dosis er 1-3 g/L
  • Titreringsfaktor på 0,44
  • Tekniske data
    Produkttype Neodisher MA
    Form Pulver
    pH 11,5 til 12,1
    Sterilitet Ikke steril
    Udseende Hvid
    Certificeringer/compliance Overholder kravene i lovgivningen for medicinsk udstyr i henhold til det europæiske direktiv 93/42/EC
    Sammensætning <5 % ikke-ioniske overfladeaktive stoffer> 30 % fosfater
    Koncentration 1 til 4 g/L
    Beholdertype Spand
    Indhold og opbevaring Opbevares væk fra fugt, med låget lukket, i op til 2 år.
    Tæthed 915 - 965 g/L
    Oversigt 280 x 270 mm
    Til brug med (applikation) Maskinel rengøring af laboratorieinstrumenter og anæstesiredskaber lavet af glas, rustfrit/instrumentstål, aluminium, aluminium-magnesiumlegering, forkromet og plastik.
    Viskositet 915 - 965 g/L
    Volumen (metrisk) 10 kg
    Vis mere Vis mindre
    compliance-icons compliance-icons
    Produktidentifikator
    • neodisher MA
    Signalord
    • Fare
    Farekategori
    • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
    • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
    • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
    Faresætning
    • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
    • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
    Sikkerhedssætning
    • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
    • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
    • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
    • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
    • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
    Supplerende oplysninger
    • MIXTURE LIST-Contain: fatty alcohol, ethoxylated, disodium metasilicate pentahydrate