Få mere at vide
Dr.Weigert™ Neodisher LM2
Artikelnummer. 11833242
Skift visning
Volumen (metrisk):
10 l
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
11833242 10 l
1 options
Artikelnummer. 11833242 Leverandør Dr.Weigert™ Leverandørnr. 440330
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1340.00 DKK
    977.42 DKK / Pakke med 1
    Spare 362.58 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Neodisher LM 2 - Mellemalkalisk rengøringsmiddel væske, manuel rensning af laboratorieglas i nedsænkningsbade i medicinske, tandlægepraksis, industrielle og biologiske laboratorier. Kan bruges i nedsænknings- og ultralydsbade.
  • Mildt alkalisk flydende rengøringsmiddel
  • Neodisher LM2 bruges til manuel rengøring af laboratorieglas, kirurgiske instrumenter, redskaber og bure til forsøgsdyr
  • Kan bruges i nedsænkning og ultralydsbad
  • Tilbyder høj beskyttelse til laboratorieglas, rustfrit stål, instrumentstål og plast
  • Aluminium og letmetaller bør testes først
  • Effektiv mod indkapslet proteinblod, uorganiske rester og cement dental
  • Lav ikke skum
  • Velegnet til brug i specielle skiver til fx viskosimetre eller pipetter
  • Kan bruges med alle vandhårdhedsniveauer
  • Foreslået dosis er 5-30 ml/L
  • Tekniske data
    Produkttype Neodisher LM 2
    Form Væske
    pH 10,6 til 11,3
    Sterilitet Ikke steril
    Sammensætning Amfotere overfladeaktive midler; anioniske overfladeaktive stoffer, fosfater
    Koncentration 5 til 30 ml/L
    Tæthed 1,2 g/cm 3
    Oversigt 310 x 230 x 180 mm
    Filtreret Filtreret
    Volumen (metrisk) 10 l
    compliance-icons
    Produktidentifikator
    • neodisher LM 2
    Signalord
    • Advarsel
    Farekategori
    • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
    • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
    Faresætning
    • H315-Forårsager hudirritation.
    • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
    • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
    Sikkerhedssætning
    • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
    • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/saebe.
    • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
    • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.