Få mere at vide
Dr.Weigert™ Neodisher LM 3
Artikelnummer. 10589071
Skift visning
Volumen (metrisk):
10 l
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
10589071 10 l
1 options
Artikelnummer. 10589071 Leverandør Dr.Weigert™ Leverandørnr. 440030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1320.00 DKK
    1184.82 DKK / 10 L
    Spare 135.18 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Neodisher LM 3 - Mellemalkalisk rengøringsmiddel væske uden fosfat. Manuel rengøring af laboratorieglas i nedsænkningsbade i medicinske, tandlægepraksis, industrielle og biologiske laboratorier. Kan bruges i nedsænknings- og ultralydsbade.
  • Mildt alkalisk flydende rengøringsmiddel
  • Neodisher LM2 bruges til manuel rengøring af laboratorieinstrumenter og anæstesiredskaber, samtidig med at de beskyttes mod korrosion
  • Tilbyder høj beskyttelse til laboratorieglas, rustfrit stål, instrumentstål, rent aluminium, aluminium-magnesiumlegeringer, forkromede enheder og sædvanlig plast
  • Lav ikke skum
  • Velegnet til brug i specielle skiver til fx viskosimetre eller pipetter
  • Fri for fosfater
  • Effektiv mod rester af blod, æg og fødekilder
  • Kan bruges med alle vandhårdhedsniveauer
  • Foreslået dosis er 5-30 ml/L
  • Tekniske data
    Produkttype Neodisher LM 3
    Form Væske
    pH 12.3 til 13.3
    Sterilitet Ikke steril
    Sammensætning <5 % amfotere overfladeaktive stoffer
    Koncentration 2 til 200 ml/L
    Tæthed 1,1 g/cm 3
    Oversigt 310 x 230 x 180 mm
    Filtreret Filtreret
    Volumen (metrisk) 10 l
    compliance-icons
    Produktidentifikator
    • neodisher LM 3
    Signalord
    • Fare
    Farekategori
    • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
    • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
    • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
    Faresætning
    • H290-Kan ætse metaller.
    • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
    • EUH208-Indeholder N-(2-hydroxyethyl)-N-[2-[(1-oxooctyl)amino]ethyl-ß-alanine. Kan udløse allergisk reaktion.
    Sikkerhedssætning
    • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
    • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
    • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
    • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
    Supplerende oplysninger
    • MIXTURE LIST-Contain: sodium cumenesulfonate, N-(2-hydroxyethyl)-N-[2-[(1-oxooctyl)amino]ethyl-ß-alanine, potassium hydrox