Få mere at vide
Dr.Weigert™ Neodisher LaboClean FT
Artikelnummer. 11703733
Skift visning
Volumen (metrisk):
12 kg
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
11703733 12 kg
1 options
Artikelnummer. 11703733 Leverandør Dr.Weigert™ Leverandørnr. 410030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    857.00 DKK
    634.35 DKK / 9.16 L
    Spare 222.65 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
alkalisk; vaskepulver; proteiner; forurenende stoffer, radioaktive; klor
Kræver
alkalisk; vaskepulver; proteiner; forurenende stoffer, radioaktive; klor
Neodisher LaboClean FT - Alkalisk vaskemiddel til brug i specialvaskemaskiner. Til automatiseret rensning af laboratorieglas inden for mikrobiologi, virologi, nuklearmedicin, fødevareindustrien samt flasker og udstyr af glas på apoteker.
  • Alkalisk vaskemiddel, flydende koncentrat
  • Neodisher LaboClean FT bruges til fjernelse af næringsmedier, blod, proteiner, radioaktive kontaminanter og rester af vævskulturer
  • Fri for overfladeaktive stoffer og andre overfladeaktive stoffer
  • Oxidativ virkning fra aktivt klor
  • Velegnet til redskaber af glas, keramik, kvarts og plast
  • Dosering på 3-4 m/L
  • Ikke egnet til ikke-jernholdige metaller og letmetallegeringer
Ordreinfo
alkalisk; vaskepulver; proteiner; forurenende stoffer, radioaktive; klor
Certificeringer
alkalisk; vaskepulver; proteiner; forurenende stoffer, radioaktive; klor
Overholdelse
alkalisk; vaskepulver; proteiner; forurenende stoffer, radioaktive; klor
garanti
alkalisk; vaskepulver; proteiner; forurenende stoffer, radioaktive; klor
alkalisk; vaskepulver; proteiner; forurenende stoffer, radioaktive; klor
Tekniske data
Produkttype Neodisher FT
Form Væske
pH 11.8 til 12.2
Sterilitet Ikke steril
Sammensætning Klorbaserede blegemidler, fosfater
Koncentration 2 til 4 ml/L
Beholdertype Dåse
Tæthed 1,3 g/cm 3 (20 °C)
Oversigt 310 x 230 x 180 mm
Filtreret Filtreret
Til brug med (applikation) Fjerner rester af kulturmedier, blod, proteiner, radioaktiv kontaminering, rester af celle- og vævskulturer samt andre organiske rester
Volumen (metrisk) 12 kg
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • neodisher LaboClean FT
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide,sodium hypochlorite