Få mere at vide
Dr.Weigert™ Neodisher LaboClean FM
Beskrivelse
- Alkalisk intensivt rengøringsmiddel, flydende koncentrat
- Neodisher LaboClean FM fjerner olie, fedt, harpiks, paraffin og organiske farvestoffer
- Fri for overfladeaktive stoffer
- Fri for fosfater, silikater og oxidationsmidler
- God emulgerende og dispergerende virkning.
- Specielt velegnet til fjernelse af olie, fedt, harpiks og paraffin.
- Kun til professionel brug
- Dosering mellem 2-5 ml/L
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| pH | 12,0 til 12,4 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Sammensætning | <5 % amfotere overfladeaktive stoffer 5 - 15 % polycarboxylater |
| Koncentration | 2 til 5 ml/L |
| Beholdertype | Dåse |
| Tæthed | 1,2 g/cm 3 (20 °C) |
| Oversigt | 220 x 240 x 140 mm |
| Filtreret | Filtreret |
| Viskositet | <50 mPa.s (20 °C) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- neodisher LaboClean FM
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-[carboxymethyl(2-hydroxyethyl)amino]acetic acid, sodium hydroxide