Få mere at vide
Dr.Weigert™ Neodisher LaboClean LA
Artikelnummer. 11845291
Skift visning
Volumen (metrisk):
3 kg
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
11845291 3 kg
1 options
Artikelnummer. 11845291 Leverandør Dr.Weigert™ Leverandørnr. 410681
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.00 DKK
    257.44 DKK / 3kg
    Spare 26.56 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Neodisher LaboClean LA - Alkalisk rengøringsmiddel i pulverform til brug i specialvaskemaskiner. Til rengøring af laboratorieglasvarer og redskaber til laboratorier i fødevareindustrien, kosmetik-, farma-, mineralindustrien og andre laboratorier. Fjerner olier, fedtstoffer, harpikser, paraffin og organiske farvestoffer.
  • Alkalisk vaskemiddel, pulver
  • neodisher LaboClean LA bruges til rengøring af laboratorieglas
  • Polycarboxylater, fosfater og ikke-ioniske overfladeaktive stoffer
  • Velegnet til redskaber lavet af glas, keramik, kvarts og plast
  • Dosering på 2-5 g/L
  • Indeholder høje andele af emulgatorer og dispergeringsmidler
  • Udviser en skumdæmpende virkning
  • Til laboratorieglasvarer og redskaber til laboratorier i fødevareindustrien, kosmetik-, farma- og mineralindustrien og andre laboratorier
Tekniske data
Produkttype Neodisher LA
Form Pulver
Sterilitet Ikke steril
Sammensætning Polycarboxylater, ikke-ioniske overfladeaktive stoffer, fosfater
Koncentration 2 til 5 g/L
Beholdertype Spand
Oversigt 220 x 140 mm
Til brug med (applikation) Velegnet til fjernelse af fedtet og olieagtigt snavs, harpiks og paraffin
Emballage 4/Pk.
Mængde 4/Pk.
Volumen (metrisk) 3 kg
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • neodisher LaboClean LA
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: fatty alcohol, ethoxylated, disodium metasilicate pentahydrate, sodium carbonate, sodium hydroxide