Få mere at vide
Dr.Weigert™ Neodisher LaboClean GK
Artikelnummer. 11723733
Skift visning
Volumen (metrisk):
10 kg
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
11723733 10 kg
1 options
Artikelnummer. 11723733 Leverandør Dr.Weigert™ Leverandørnr. 410376
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.00 DKK
    986.28 DKK / 10kg
    Spare 38.72 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Neodisher laboClean GK - Mildt alkalisk pulver til mekanisk rensning af laboratorieglas i mikrobiologiske, virologiske og isotoplaboratorier samt nuklearmedicinske laboratorier og apoteker.
  • Alkalisk vaskemiddel, pulver
  • neodisher LaboClean GK bruges til rengøring af laboratorieglas i vaskedesinfektion
  • Fri for overfladeaktive stoffer
  • Fjerner rester af næringsmedier, cellekulturer og væv, radioaktive kontaminanter og organiske farve- og pigmenturenheder
  • Dosering på 2-5 g/L
  • Nem at skylle af
  • Velegnet til redskaber lavet af glas, keramik, kvarts og plast
Tekniske data
Produkttype Neodisher GK
Form Pulver
pH 10,8 til 11,9
Sterilitet Ikke steril
Sammensætning Klorbaserede blegemidler, fosfater
Koncentration 1 til 4 g/L
Beholdertype Spand
Tæthed 915 til 965 g/L
Oversigt 280 x 270 mm
Til brug med (applikation) Fjerner rester af kulturmedier, rester af celle- og vævskulturer, radioaktiv kontaminering, organisk farve og pigmentforurening. Let at skylle af
Volumen (metrisk) 10 kg
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • neodisher LaboClean GK
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/saebe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: trisodium phosphate,troclosene sodium