Få mere at vide
Dr.Weigert™ Neodisher LaboClean FLA
Volumen (metrisk):
5 l
10 l
Pakningsstørrelse:
5 L
Description
- Alkalisk vaskemiddel, flydende koncentrat
- neodisher LaboClean FLA bruges til rengøring i vaskemaskine desinfektion
- Fri for fosfater, overfladeaktive stoffer og aktivt klor
- Fjerner organiske rester, specielt velegnet til rengøring af dyrebure til mus eller rotter lavet af polysulfon, polycarbonat, polyetherimid, polyphenylsulfon eller rustfrit stål
- Dosering på mellem 2-6 mL/L
Specifications
Specifications
| Produkttype | Neodisher FLA |
| Form | Væske |
| pH | 12.3 til 12.8 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Sammensætning | Polycarboxylater, kaliumhydroxid |
| Koncentration | 1 til 6 ml/L |
| Beholdertype | Dåse |
| Tæthed | 1,4 g/cm 3 (20 °C) |
| Oversigt | 310 x 230 x 180 mm |
| Til brug med (applikation) | Fjerner genstridige olieagtige rester og andre organiske rester |
| Show More |