Få mere at vide
Dr.Weigert™ Neodisher LaboClean FLA
Artikelnummer. 11758373
Skift visning
Volumen (metrisk):
5 l
10 l
Pakningsstørrelse:
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11758373 10 l -
11768373 5 l 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11758373 Leverandør Dr.Weigert™ Leverandørnr. 411230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    868.00 DKK
    646.43 DKK / 10 L
    Spare 221.57 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Neodisher LaboClean FLA - Alkalisk rengøringsmiddel, flydende koncentrat til automatiseret rengøring af almindeligt anvendte laboratorieredskaber (inden for medicinsk, biologisk, mikrobiologi, kemisk, fødevarer, farmaceutisk, ... ). Fjerner genstridige olierester og andre organiske rester, f.eks. fedtstoffer, olier, stivelse, rester af tusch
  • Alkalisk vaskemiddel, flydende koncentrat
  • neodisher LaboClean FLA bruges til rengøring i vaskemaskine desinfektion
  • Fri for fosfater, overfladeaktive stoffer og aktivt klor
  • Fjerner organiske rester, specielt velegnet til rengøring af dyrebure til mus eller rotter lavet af polysulfon, polycarbonat, polyetherimid, polyphenylsulfon eller rustfrit stål
  • Dosering på mellem 2-6 mL/L
Tekniske data
Produkttype Neodisher FLA
Form Væske
pH 12.3 til 12.8
Sterilitet Ikke steril
Sammensætning Polycarboxylater, kaliumhydroxid
Koncentration 1 til 6 ml/L
Beholdertype Dåse
Tæthed 1,4 g/cm 3 (20 °C)
Oversigt 310 x 230 x 180 mm
Til brug med (applikation) Fjerner genstridige olieagtige rester og andre organiske rester
Volumen (metrisk) 10 l
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • neodisher LaboClean FLA
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide