Få mere at vide
Dr.Weigert™ Neodisher FA
Description
- Alkalisk vaskemiddel, flydende koncentrat
- neodisher LaboClean FA anvendes til rengøring i vaskemaskine desinfektion
- Fri for overfladeaktive stoffer og aktivt klor Fremragende materialekompatibilitet
- Renser blod, protein, kulturmedier og gelatine
- Dosering mellem 2-4 ml/l
Specifications
Specifications
| Produkttype | Neodisher FA |
| Form | Væske |
| pH | 11.6 til 11.8 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Sammensætning | dinatriummetasilikat, kaliumsilicat, kaliumhydroxid |
| Koncentration | 1 til 4 ml/L |
| Beholdertype | Dåse |
| Tæthed | 1,5 g/cm 3 (20 °C) |
| Filtreret | Filtreret |
| Volumen (metrisk) | 5 L |
Safety and Handling
Product Identifier
- neodisher FA
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: disodium metasilicate, dipotassium metasilicate, potassium hydroxide