Få mere at vide
Dr.Weigert™ Neodisher LaboClean F
Beskrivelse
- Alkalisk vaskemiddel, flydende koncentrat
- neodisher LaboClean F bruges til rengøring i vaskedesinfektion
- Fri for fosfater og overfladeaktive stoffer
- Fjerner rester af olie, paraffin, harpiks og organiske farvestoffer
- Dosering på mellem 2-5 mL/L
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Neodisher F |
| Form | Pulver |
| pH | 12,6 til 13 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Sammensætning | Dinatriummetasilikatpentahydrat, natriumcarbonat, natriumhydroxid, polycarboxylater |
| Koncentration | 2 til 5 g/L |
| Oversigt | 280 x 270 mm |
| Filtreret | Filtreret |
| Volumen (metrisk) | 12 kg |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- neodisher LaboClean F
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: disodium metasilicate pentahydrate, sodium carbonate, sodiumhydroxide
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?