Få mere at vide
Dr.Weigert™ Neodisher Brilliant Clean
Artikelnummer. 10681324
Skift visning
Volumen (metrisk):
15 kg
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
10681324 15 kg
1 options
Artikelnummer. 10681324 Leverandør Dr.Weigert™ Leverandørnr. 350042
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    858.00 DKK
    720.60 DKK / 15kg
    Spare 137.40 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Neodisher brilliant clean - Universalt opvaskemiddel til automatiseret opvask. Specielt velegnet til frivandsopvaskemaskine, husholdningsopvaskemaskine og lille enkelttanksopvaskemaskine.
  • Alkalisk vaskemiddel, pulver
  • neodisher brilliant clean bruges til automatisk rengøring af glas, porcelæn, cutley og arbejdsredskaber i alle fødevareforarbejdningsvirksomheder såsom professionelle køkkener, slagterbutikker og bagerier
  • Tilbyder øget hygiejnesikkerhed
  • Fremragende blegeeffekt
  • Fjerner især protein-, kaffe- og terester
  • Fremragende materialebeskyttelse
  • Dosering på 2-4 g/L
  • Kan bruges med alle grader af vandhårdhed
Tekniske data
Produkttype Neodisher Brilliant Cleaner
Form Pulver
pH 11,5 til 11,7
Sterilitet Ikke steril
Sammensætning <5% klorbaseret blegemiddel,> 30% fosfater
Koncentration 2 til 4 g/L
Tæthed 1050 g/L
Oversigt 280 x 120 x 110 mm
Volumen (metrisk) 15 kg
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • neodisher brilliant clean
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: disodium metasilicate pentahydrate, sodium carbonate, troclosene sodium