Få mere at vide
Dr.Weigert™ Neodisher A8
Artikelnummer. 10160591
Skift visning
Volumen (metrisk):
25 kg
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
10160591 25 kg
1 options
Artikelnummer. 10160591 Leverandør Dr.Weigert™ Leverandørnr. 410266
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1825.00 DKK
    1607.92 DKK / 25kg
    Spare 217.08 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Neodisher LaboClean A8 - Pulvervaskemiddel alkalisk rengøring skal bruges til rengøring og vask af glasvarer. Anvendelser omfatter patologi, parasitologi, mejeri- og fødevareindustrien.
  • Alkalisk vaskemiddel I pulverform
  • neodisher LaboClean A8 bruges til rengøring i vaskedesinfektion
  • klorbaserede blegemidler og fosfater, Fri for overfladeaktive stoffer
  • velegnet til restfri rensning af vævskulturer og cellelagDosering på mellem 2-5 g/L
    Tekniske data
    Produkttype Neodisher A8
    Form Pulver
    pH 12 til 12.4
    Sterilitet Ikke steril
    Sammensætning <5 % klorbaserede blegemidler 15 - 30 % fosfater
    Koncentration 2 til 5 g/L
    Tæthed 1200 g/L
    Oversigt 600 x 300 x 150 mm
    Volumen (metrisk) 25 kg
    compliance-icons compliance-icons compliance-icons
    Produktidentifikator
    • neodisher LaboClean A 8
    Signalord
    • Fare
    Farekategori
    • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
    • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
    • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
    • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
    • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
    Faresætning
    • H290-Kan ætse metaller.
    • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
    • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
    • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
    • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
    Sikkerhedssætning
    • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
    • P273-Undgå udledning til miljøet.
    • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
    • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
    • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
    • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
    Supplerende oplysninger
    • MIXTURE LIST-Contain: disodium metasilicate pentahydrate, sodium carbonate, sodiumhydroxide, troclosene sodium