Få mere at vide
Dr.Weigert™ Neodisher 80
Artikelnummer. 10364563
Skift visning
Volumen (metrisk):
10 kg
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
10364563 10 kg
1 options
Artikelnummer. 10364563 Leverandør Dr.Weigert™ Leverandørnr. 320376
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    840.00 DKK
    766.43 DKK / 10kg
    Spare 73.57 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Neodisher 80 - Alkalisk intensivt opvaskemiddel til automatiseret opvask. Fjerner indtørrede madrester og genstridige stivelse-, te- og kafferester.
  • Alkalisk vaskemiddel, pulver
  • neodisher 80 er specielt velegnet til kommercielle ferskvands- og enkelttanksopvaskemaskiner i gastronomisektoren, på hoteller, boliger, afdelingskøkkener og hospitaler
  • Fjerner pålideligt indtørrede madrester kaffe- og terester
  • Velegnet til emner lavet af porcelæn/porcelæn, rustfrit stål og alkali-kompatibel plast
  • Ikke egnet til aluminium, anodiseret aluminium og letmetallegeringer
  • Dosering på 2-4 g/L
  • Kan bruges med alle grader af vandhårdhed
Tekniske data
Produkttype Neodisher 80
Form Pulver
pH 12,6 til 13,2
Sterilitet Ikke steril
Sammensætning <5 % blegemidler baseret på klor, alifatiske kulbrinter> 30 % fosfater
Koncentration 2 til 4 g/L
Tæthed 1.125 til 1.150 g/L
Oversigt 280 x 270 mm
Volumen (metrisk) 10 kg
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • neodisher 80
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: disodium metasilicate pentahydrate, sodium carbonate, sodiumhydroxide, troclosene sodium