Få mere at vide
Dr.Weigert™ Neodisher 30
Beskrivelse
- Alkalisk vaskemiddel, pulver
- neodisher 30 bruges til automatiseret rengøring af service, bestik arbejdsredskaber og glas i alle fødevareforarbejdningsvirksomheder såsom professionelle køkkener, slagterbutikker og bagerier
- Fjerner især protein-, kaffe- og terester
- Højt niveau af materialebeskyttelse
- Dosering på 2-4 g/L
- Kan bruges med alle grader af vandhårdhed
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Neodisher 30 |
| Form | Pulver |
| pH | 11,5 til 11,7 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Sammensætning | <5 % blegemiddel baseret på klor> 30 % fosfater |
| Koncentration | 2 til 4 g/L |
| Tæthed | 1,050 g/L |
| Oversigt | 600 x 300 x 150 mm |
| Volumen (metrisk) | 25 kg |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- neodisher 30
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: disodium metasilicate pentahydrate, sodium carbonate, troclosene sodium
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?