Få mere at vide
Neocuproin hydrochlorid monohydrat, 99%
Artikelnummer. 10255720 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10255720 5 g 5g
10061840 25 g 25g
10105833 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10255720 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 153310050
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 303136-82-5 | C14H12N2 | 208,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 303136-82-5 , 484-11-7
Molekylær formel C14H12N2
Molekylvægt (g/mol) 208.26
MDL nummer MFCD00150062
InChI nøgle IYRGXJIJGHOCFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride monohydrate, 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride hydrate, neocuproine hydrochloride monohydrate, neocuproine hydrate hydrochloride, c14h12n2.hcl.h2o, 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hydrate hydrochloride, neocuproine hydrochloride hydrate, neocuproinehydrochloridemonohydrate, neocuproine hydrochloride hydrate 98, neocuproine hydrochloride trihydrate, 98 %
PubChem CID 2723838
IUPAC navn 2,9-dimethyl-1,10-phenanthrolin;hydrat;hydrochlorid
SMIL CC1=CC=C2C=CC3=CC=C(C)N=C3C2=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neocuproine hydrochloride monohydrate
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 250 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 262.75
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver