Få mere at vide
Neokuproinhydrochloridmonohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10105833 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10105833
Brand: Thermo Scientific Acros 153311000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 303136-82-5 | C14H12N2 | 208.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 303136-82-5, 484-11-7
Molekylær formel C14H12N2
Molekylvægt (g/mol) 208.26
MDL nummer MFCD00150062
InChI nøgle IYRGXJIJGHOCFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride monohydrate, 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride hydrate, neocuproine hydrochloride monohydrate, neocuproine hydrate hydrochloride, c14h12n2.hcl.h2o, 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hydrate hydrochloride, neocuproine hydrochloride hydrate, neocuproinehydrochloridemonohydrate, neocuproine hydrochloride hydrate 98, neocuproine hydrochloride trihydrate, 98 %
PubChem CID 2723838
IUPAC navn 2,9-dimethyl-1,10-phenanthrolin;hydrat;hydrochlorid
SMIL CC1=CC=C2C=CC3=CC=C(C)N=C3C2=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neocuproine hydrochloride monohydrate
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 250°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Formel vægt 262.75
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver