Få mere at vide
Neoandrographolide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Neo-Andrographolide |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H40O8/c1-15-5-8-19-25(2,14-33-24-22(30)21(29)20(28)18(13-27)34-24)10-4-11-26(19,3)17(15)7-6-16-9-12-32-23(16)31/h9,17-22,24,27-30H,1,4-8,10-14H2,2-3H3/t17-,18-,19-,20-,21+,22-,24-,25+,26+/m1/s1 |
| Formel vægt | 480.2723 |