Få mere at vide
Neoandrographolide, TRC
Artikelnummer. 30470181
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30470181 5 mg
30474387 25 mg
30479417 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30470181 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN3899135MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27215-14-1
Molekylær formel C26 H40 O8
Molekylvægt (g/mol) 480.59
Synonym 2(5H)-Furanone, 3-[2-[(1R,4aS,5R,8aS)-5-[(β-D-glucopyranosyloxy)methyl]decahydro-5,8a-dimethyl-2-methylene-1-naphthalenyl]ethyl]-, 2(5H)-Furanone, 3-[2-[5-[(β-D-glucopyranosyloxy)methyl]decahydro-5,8a-dimethyl-2-methylene-1-naphthalenyl]ethyl]-, [1R-(1α,4aβ,5α,8aα)]-, 5β,9βH,10α-Labda-8(20),13-dien-16-oic acid, 18-(glucosyloxy)-15-hydroxy-, γ-lactone (8CI), 3-[2-[(1R,4aS,5R,8aS)-5-[(β-D-Glucopyranosyloxy)methyl]decahydro-5,8a-dimethyl-2-methylene-1-naphthalenyl]ethyl]-2(5H)-furanone, Neoandrographiside, Neoandrographolide
IUPAC navn 4-[2-[(1R,4aS,5R,8aS)-5,8a-dimethyl-2-methylidene-5-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]-3,4,4a,6,7,8-hexahydro-1H-naphthalen-1-yl]ethyl]-2H-furan-5-one
SMIL C[C@@]1(CO[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)CCC[C@@]3(C)[C@H](CCC4=CCOC4=O)C(=C)CC[C@H]13
Specifica
Kemisk navn eller materiale Neo-Andrographolide
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C26H40O8/c1-15-5-8-19-25(2,14-33-24-22(30)21(29)20(28)18(13-27)34-24)10-4-11-26(19,3)17(15)7-6-16-9-12-32-23(16)31/h9,17-22,24,27-30H,1,4-8,10-14H2,2-3H3/t17-,18-,19-,20-,21+,22-,24-,25+,26+/m1/s1
Formel vægt 480.2723
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.