Få mere at vide
Neoabietic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Neoabietic Acid |
| CAS | 471-77-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C20 H30 O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 1-Phenanthrenecarboxylic acid','1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-dodecahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethylidene)-','[1R-(1α,4aβ,4bα,10aα)]-, Podocarp-8(14)-en-15-oic acid','13-isopropylidene- (8CI), (1R,4aR,4bS,10aR)-1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-Dodecahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethylidene)-1-phenanthrenecarboxylic acid, CTCM 189, NSC 5007, Neoabietic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30O2/c1-13(2)14-6-8-16-15(12-14)7-9-17-19(16,3)10-5-11-20(17,4)18(21)22/h12,16-17H,5-11H2,1-4H3,(H,21,22)/t16-,17+,19+,20+/m0/s1 |
| SMIL | CC(=C1CC[C@H]2C(=C1)CC[C@@H]3[C@]2(C)CCC[C@@]3(C)C(=O)O)C |
| IUPAC navn | (1R,4aR,4bS,10aR)-1,4a-dimethyl-7-propan-2-ylidene-3,4,4b,5,6,9,10,10a-octahydro-2H-phenanthrene-1-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.45 |
| Vis mere |