Få mere at vide
Nemonapride, TRC
Artikelnummer. 30475156
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30475156 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30475156 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN38982550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nemonapride
CAS 75272-39-8
Molekylær formel C21 H26 Cl N3 O2
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C21H26ClN3O2/c1-14-18(9-10-25(14)13-15-7-5-4-6-8-15)24-21(26)16-11-17(22)19(23-2)12-20(16)27-3/h4-8,11-12,14,18,23H,9-10,13H2,1-3H3,(H,24,26)/t14-,18-/m1/s1
SMIL CNc1cc(OC)c(cc1Cl)C(=O)N[C@@H]2CCN(Cc3ccccc3)[C@@H]2C
IUPAC navn N-[(2R,3R)-1-benzyl-2-methylpyrrolidin-3-yl]-5-chloro-2-methoxy-4-(methylamino)benzamid
Molekylvægt (g/mol) 387.9
Formel vægt 387.1714