Få mere at vide
Nemiralisib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473646
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16473646 25 mg -
16470258 5 mg -
16437798 10 mg -
16417636 100 mg -
16411829 1 mg 1mg
16403757 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16473646 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19535A
MedChemExpress Nemiralisib (GSK2269557 free base) is a potent and highly selective PI3Kδ inhibitor with a pKi of 9.9.
Nemiralisib (GSK2269557 free base) is a potent and highly selective PI3Kδ inhibitor with a pKi of 9.9.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nemiralisib
Fysisk form Solid
CAS 1254036-71-9
Farve Off-White
Mængde 25 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H28N6O
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym GSK2269557 (free base)
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (75.66 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(N1CCN(CC2=CN=C(C3=CC(C4=CC=CC5=C4C=CN5)=CC6=C3C=NN6)O2)CC1)C
Molekylvægt (g/mol) 440.54
Formel vægt 440.54
Procent renhed 98.85%