missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nemadectin, TRC

Artikelnummer. 30479539
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479539 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30479539 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN3897905MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nemadectin
CAS 102130-84-7
Molekylær formel C36 H52 O8
Mængde 5 mg
Synonym Nemadectin, Milbemycin B','5-O-demethyl-28-deoxy-25-(1,3-dimethyl-1-butenyl)-6,28-epoxy-23-hydroxy-','[6R,23S,25S(E)]- (9CI), (6R,23S)-5-O-Demethyl-28-deoxy-25-[(1E)-1,3-dimethyl-1-buten-1-yl]-6,28-epoxy-23-hydroxymilbemycin B, Spiro[11,15-methano-2H,13H,17H-furo[4,3,2
InChI formel InChI=1S/C36H52O8/c1-20(2)13-24(6)32-25(7)30(37)18-35(44-32)17-28-16-27(43-35)12-11-22(4)14-21(3)9-8-10-26-19-41-33-31(38)23(5)15-29(34(39)42-28)36(26,33)40/h8-11,13,15,20-21,25,27-33,37-38,40H,12,14,16-19H2,1-7H3/b9-8+,22-11+,24-13+,26-10+/t21-,25-,27+,2
SMIL CC(C)\C=C(/C)\[C@H]1O[C@@]2(C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(/C)\C[C@@H](C)\C=C\C=C\4/CO[C@@H]5[C@H](O)C(=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]45O)C)O2)C[C@H](O)[C@@H]1C
Molekylvægt (g/mol) 612.793
Formel vægt 612.366
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.