Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Nelfinavir mesylate
Beskrivelse
Orally active human immunodeficiency virus protease inhibitor. Potently inhibits HIV-1 protease (Ki = 2 nM) in vitro. Also exhibits anti-MERS-CoV activity in Vero cells in vitro (IC50 = 0.08 μM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nelfinavir mesylate |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 663.89 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 663.889 |