Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nelfinavirmesylat |
| Mængde | 250 mg |
| Opløselighed | Opløselighed aq. opløsning: 4,9 g/L ved 25 °C. Andre opløseligheder: opløseligt i methanol, ethanol |
| Smeltepunkt | 131,0 °C til 135,0 °C |
| Formel vægt | 663.89 |
| InChI nøgle | NQHXCOAXSHGTIA-SKXNDZRYSA-N |
| SMIL | CS(O)(=O)=O.CC1=C(O)C=CC=C1C(=O)N[C@@H](CSC1=CC=CC=C1)[C@H](O)CN1C[C@H]2CCCC[C@H]2C[C@H]1C(=O)NC(C)(C)C |
| IUPAC navn | (3S,4aS,8aS)-N-tert-butyl-2-[(2R,3R)-2-hydroxy-3-[(3-hydroxy-2-methylphenyl)formamido]-4-(phenylsulfanyl)butyl]-decahydroisoquinoline-3-carboxamide; methanesulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 663.89 |