Få mere at vide
Nelfinavir, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496418
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16496418 10 mg
16479007 5 mg
16452527 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16496418 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15287
MedChemExpress Nelfinavir (AG-1341) is a potent and orally bioavailable HIV-1 protease inhibitor (Ki=2 nM) for HIV infection. Nelfinavir is a broad-spectrum, anticancer agent.
Nelfinavir (AG-1341) is a potent and orally bioavailable HIV-1 protease inhibitor (Ki=2 nM) for HIV infection. Nelfinavir is a broad-spectrum, anticancer agent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nelfinavir
Fysisk form Solid
CAS 159989-64-7
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C32H45N3O4S
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym AG1341
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (176.12 mM)
SMIL [H][C@]12C[C@@H](C(NC(C)(C)C)=O)N(C[C@H]([C@@H](NC(C3=C(C)C(O)=CC=C3)=O)CSC4=CC=CC=C4)O)C[C@@]1([H])CCCC2
Molekylvægt (g/mol) 567.78
Formel vægt 567.78
Procent renhed 96.9%