Få mere at vide
Nelarabine, TRC
Artikelnummer. 30132742
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132742 10 mg
30007508 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30132742 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN38965010MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121032-29-9
Molekylær formel C11 H15 N5 O5
Molekylvægt (g/mol) 297.27
Synonym 9H-Purin-2-amine, 9-β-D-arabinofuranosyl-6-methoxy-, 9-β-D-Arabinofuranosyl-6-methoxy-9H-purin-2-amine, 506u, Arranon, GW 506U78, MAY, Nelarabine, Nelzarabine, 506U78
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R)-2-(2-amino-6-methoxypurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
SMIL COc1nc(N)nc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nelarabine
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H15N5O5/c1-20-9-5-8(14-11(12)15-9)16(3-13-5)10-7(19)6(18)4(2-17)21-10/h3-4,6-7,10,17-19H,2H2,1H3,(H2,12,14,15)/t4-,6-,7+,10-/m1/s1
Formel vægt 297.1073