Få mere at vide
Nelarabine, MedChemExpress
Beskrivelse
Nelarabine (506U78) is a nucleoside analogue and can be used for the research of T cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nelarabine |
| CAS | 121032-29-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C11H15N5O5 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 506U78 GW 506U78 Nelzarabine |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (336.39 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (33.64 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | NC1=NC(OC)=C2N=CN([C@H]3[C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O3)O)O)C2=N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 297.27 |
| Vis mere |