Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Nelarabine
Beskrivelse
Nelarabine is a nucleoside analog. Metabolized by adenosine deaminase to active metabolite, arabinofuranosylguanine (ara-G). Inhibits DNA synthesis and induces apoptosis. Inhibits growth of human T cell lymphoblastic leukemia cells in vitro and in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-β-D-Arabinofuranosyl-6-methoxy-9H-purin-2-amine |
| CAS | 121032-29-9 |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C11H15N5O5 |
| Formel vægt | Observed MW: 297.27 |