missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Nelarabine

Beskrivelse
Nelarabine is a nucleoside analog. Metabolized by adenosine deaminase to active metabolite, arabinofuranosylguanine (ara-G). Inhibits DNA synthesis and induces apoptosis. Inhibits growth of human T cell lymphoblastic leukemia cells in vitro and in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-β-D-Arabinofuranosyl-6-methoxy-9H-purin-2-amine |
| CAS | 121032-29-9 |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Mængde | 50 mg |
| Molekylær formel | C11H15N5O5 |
| Formel vægt | Observed MW: 297.27 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?