missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
NEK7 Polyclonal antibody specifically detects NEK7 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | NEK7 |
| Applikationer | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | DyLight 755 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | EC 2.7.11.1, Never in mitosis A-related kinase 7, NIMA (never in mitosis gene a)-related kinase 7, NimA-related protein kinase 7, serine/threonine-protein kinase Nek7 |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 257-301 of human NEK7 (NP_598001.1).,, Sequence:, PLPSDHYSEELRQLVNMCINPDPEKRPDVTYVYDVAKRMHACTAS |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?