Få mere at vide
Fisherbrand™ Negativ linse
Artikelnummer. 12984361
Forstørrelseskraft:
0,75X
Artikelnummer. 12984361
Brand: Fisherbrand™ 7228.0755
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug denne linse med STEDDY-T trinokulære stereomikroskoper. Fisherbrand™ Negative linser øger arbejdsafstand og synsfelt.
  • Negativ linse
  • Til STEDDY-T trinokulært stereomikroskop FB69056
Trinokulær konfiguration giver mulighed for tilføjelse af et kamera til digital billedbehandling eller videokamera.
Den diamantformede base giver stabilitet og håndstøtte, mens prøverne manipuleres på scenen. Zoomforholdet på 1x til 4x giver en forstørrelse på 10x til 40x med standard 10x okularer; begge med dioptrikompensation. Yderligere okularer og korrigerende linser giver mulighed for et samlet forstørrelsesområde fra 2,5 til 120x. Begge lyskilder har variabel intensitetskontrol. Enheden leveres med matteret glastrin, et blåt filter og et varmefilter til den indfaldende lyskilde for at forhindre overophedning af prøven.
Robust stereozoommikroskop
  • Integreret søjlestander i ét stykke eliminerer vibrationer og billedforvrængning
  • Ergonomisk diamantformet base
  • Samlet forstørrelsesområde 2,5x til 120x
  • Transmitterede og indfaldende lyskilder med variabel intensitet
Tekniske data
Type Negativ linse
Til brug med (udstyr) Steddy Mikroskoper
Forstørrelseskraft 0,75X
Mængde 1 stk.