Få mere at vide
Novus Biologicals™ Negative Control oligodeoxynucleotide Mouse
Artikelnummer. 18168363 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mg
Pakningsstørrelse:
0.1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18168363 0.1 mg 0.1mg
1 options
Artikelnummer. 18168363 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP231133
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Mængde 0.1 mg
Til brug med (applikation) Negative control oligo for mouse TLR9 ligand
Type Negative Control Oligodeoxynucleotide