missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nefopam N-Oxide, TRC

Artikelnummer. 30483083
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483083 10 mg
30472033 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30483083 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN38941510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 66091-32-5
Molekylær formel C17H19NO2
Molekylvægt (g/mol) 269.34
Synonym 3,4,5,6-Tetrahydro-5-methyl-1-phenyl-1H-2,5-benzoxazocine 5-Oxide
IUPAC navn 5-methyl-5-oxido-1-phenyl-1,3,4,6-tetrahydro-2,5-benzoxazocin-5-ium
SMIL C[N+]1([O-])CCOC(c2ccccc2)c3ccccc3C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nefopam N-Oxide
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19NO2/c1-18(19)11-12-20-17(14-7-3-2-4-8-14)16-10-6-5-9-15(16)13-18/h2-10,17H,11-13H2,1H3
Formel vægt 269.1416
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.