missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(+)-Nefopam Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30478449
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478449 50 mg
30473110 500 mg
30473243 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30478449 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN38574550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 53648-31-0
Molekylær formel C17H19NO . HCl
Molekylvægt (g/mol) 289.8
Synonym (S)-3,4,5,6-Tetrahydro-5-methyl-1-phenyl-1H-2,5-benzoxazocine Hydrochloride, (1S)-3,4,5,6-Tetrahydro-5-methyl-1-phenyl-1H-2,5-benzoxazocine Hydrochloride, S-Nefopam Hydrochloride
IUPAC navn (1S)-5-methyl-1-phenyl-1,3,4,6-tetrahydro-2,5-benzoxazocine;hydrochloride
SMIL Cl.CN1CCO[C@@H](c2ccccc2)c3ccccc3C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (+)-Nefopam Hydrochloride
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19NO.ClH/c1-18-11-12-19-17(14-7-3-2-4-8-14)16-10-6-5-9-15(16)13-18;/h2-10,17H,11-13H2,1H3;1H/t17-;/m0./s1
Formel vægt 289.1233
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.