Få mere at vide
Nefopam Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 17959849
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17959849 250 mg
18071120 10 mg
18053540 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17959849 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN389400250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23327-57-3
Molekylær formel C17 H19 N O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 289.8
Synonym 1H-2,5-Benzoxazocine, 3,4,5,6-tetrahydro-5-methyl-1-phenyl-, hydrochloride (1:1), 1H-2,5-Benzoxazocine, 3,4,5,6-tetrahydro-5-methyl-1-phenyl-, hydrochloride (8CI,9CI), (±)-Nefopam hydrochloride, Acupan, Ajan, Fenazoxine, Fenazoxine hydrochloride, Nefopam hydrochloride, R 738
IUPAC navn 5-methyl-1-phenyl-1,3,4,6-tetrahydro-2,5-benzoxazocine;hydrochloride
SMIL Cl.CN1CCOC(c2ccccc2)c3ccccc3C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nefopam Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19NO.ClH/c1-18-11-12-19-17(14-7-3-2-4-8-14)16-10-6-5-9-15(16)13-18;/h2-10,17H,11-13H2,1H3;1H
Formel vægt 289.1233
Procent renhed >95%