Få mere at vide
Nefopam Hydrochloride, Mikromol™
Description
Nefopam Hydrochloride
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Nefopam Hydrochloride |
| CAS | 23327-57-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Nefopam Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H19 N O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1H-2,5-Benzoxazocine, 3,4,5,6-tetrahydro-5-methyl-1-phenyl-, hydrochloride (1:1), 1H-2,5-Benzoxazocine, 3,4,5,6-tetrahydro-5-methyl-1-phenyl-, hydrochloride (8CI,9CI), Acupan, Ajan, Fenazoxine, Fenazoxine hydrochloride, Nefopam hydrochloride, R 738, (+/-)-Nefopam hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19NO.ClH/c1-18-11-12-19-17(14-7-3-2-4-8-14)16-10-6-5-9-15(16)13-18;/h2-10,17H,11-13H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CN1CCOC(c2ccccc2)c3ccccc3C1 |
| IUPAC navn | 5-methyl-1-phenyl-1,3,4,6-tetrahydro-2,5-benzoxazocine;hydrochloride |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?