Få mere at vide
Nefopam Hydrochloride, LoGiCal
Artikelnummer. 30460989
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460989 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460989 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1189.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nefopam Hydrochloride
CAS 23327-57-3
Analyt- eller komponentnavne Nefopam Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H19 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1H-2,5-Benzoxazocine, 3,4,5,6-tetrahydro-5-methyl-1-phenyl-, hydrochloride (1:1), 1H-2,5-Benzoxazocine, 3,4,5,6-tetrahydro-5-methyl-1-phenyl-, hydrochloride (8CI,9CI), Acupan, Ajan, Fenazoxine, Fenazoxine hydrochloride, Nefopam hydrochloride, R 738, (+/-)-Nefopam hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H19NO.ClH/c1-18-11-12-19-17(14-7-3-2-4-8-14)16-10-6-5-9-15(16)13-18;/h2-10,17H,11-13H2,1H3;1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.CN1CCOC(c2ccccc2)c3ccccc3C1
IUPAC navn 5-methyl-1-phenyl-1,3,4,6-tetrahydro-2,5-benzoxazocine;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 289.8
Mængde 10 mg
Formel vægt 289.1233 g/mol