Få mere at vide
Nefopam Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Artikelnummer. 30460102
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30460102 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460102 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP1189.0001
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nefopam Hydrochloride
CAS 23327-57-3
Analyt- eller komponentnavne Nefopam Hydrochloride
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C17 H19 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1H-2,5-Benzoxazocine, 3,4,5,6-tetrahydro-5-methyl-1-phenyl-, hydrochloride (1:1), 1H-2,5-Benzoxazocine, 3,4,5,6-tetrahydro-5-methyl-1-phenyl-, hydrochloride (8CI,9CI), Acupan, Ajan, Fenazoxine, Fenazoxine hydrochloride, Nefopam hydrochloride, R 738, (+/-)-Nefopam hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H19NO.ClH/c1-18-11-12-19-17(14-7-3-2-4-8-14)16-10-6-5-9-15(16)13-18;/h2-10,17H,11-13H2,1H3;1H
Løsningstype Single Solution
SMIL Cl.CN1CCOC(c2ccccc2)c3ccccc3C1
IUPAC navn 5-methyl-1-phenyl-1,3,4,6-tetrahydro-2,5-benzoxazocine;hydrochloride
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 289.8
Mængde 1 ml
Formel vægt 289.1233 g/mol