missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nefopam-d3 N-Oxide, TRC

Artikelnummer. 30476761
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476761 50 mg
30466590 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30476761 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN38941750MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1346603-50-6
Molekylær formel C17H16D3NO2
Molekylvægt (g/mol) 272.36
Synonym 3,4,5,6-Tetrahydro-5-(methyl-d3)-1-phenyl-1H-2,5-benzoxazocine 5-Oxide
IUPAC navn 5-oxido-1-phenyl-5-(trideuteriomethyl)-1,3,4,6-tetrahydro-2,5-benzoxazocin-5-ium
SMIL [2H]C([2H])([2H])N1(=O)CCOC(c2ccccc2)c3ccccc3C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nefopam-d3 N-Oxide
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19NO2/c1-18(19)11-12-20-17(14-7-3-2-4-8-14)16-10-6-5-9-15(16)13-18/h2-10,17H,11-13H2,1H3/i1D3
Formel vægt 272.1604
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.