Få mere at vide
Nefopam-d3 N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nefopam-d3 N-Oxide |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19NO2/c1-18(19)11-12-20-17(14-7-3-2-4-8-14)16-10-6-5-9-15(16)13-18/h2-10,17H,11-13H2,1H3/i1D3 |
| Formel vægt | 272.1604 |