Få mere at vide
R&D Systems™ Nefiracetam
Beskrivelse
Cognitive enhancer that displays various pharmacological effects. Activates L/N-type calcium channels, cholinergic, monoaminergic and GABAergic systems. Displays potent neuroprotective action in the retinal ischemia-reperfusion model in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nefiracetam |
| CAS | 77191-36-7 |
| Mængde | 100 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylær formel | C14H18N2O2 |
| Formel vægt | 246.3 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.31 |