Få mere at vide
Nefiracetam, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468246
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16468246 100 mg -
16404337 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16468246 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0340
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Nefiracetam is a GABAergic, cholinergic, and monoaminergic neuronal systems enhancer for Ro 5-4864-induced convulsions.
Nefiracetam is a GABAergic, cholinergic, and monoaminergic neuronal systems enhancer for Ro 5-4864-induced convulsions.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nefiracetam
CAS 77191-36-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H18N2O2
Mængde 100 mg
Synonym DM9384 DZL-221
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (406.01 mM)
SMIL O=C(NC1=C(C)C=CC=C1C)CN2C(CCC2)=O
Molekylvægt (g/mol) 246.3
Formel vægt 246.3
Procent renhed 99.39%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation