Få mere at vide
Neferine, MedChemExpress
Beskrivelse
Neferine is a major bisbenzylisoquinline alkaloid. Neferine strongly inhibits NF-κB activation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Neferine |
| CAS | 2292-16-2 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C38H44N2O6 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (-)-Neferine |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (200.07 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC1=CC=C(C[C@@H]2N(C)CCC3=C2C=C(OC)C(OC)=C3)C=C1OC4=CC5=C(C=C4OC)CCN(C)[C@@H]5CC6=CC=C(OC)C=C6 |
| Molekylvægt (g/mol) | 624.77 |
| Vis mere |